4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MS-5000.500 MS-5000.1 MS-5000.10 MS-5000.5
BIOTMS-5000.500EA 0 EUR InStock
BIOTMS-5000.500 BIOTMS-5000.1 BIOTMS-5000.10 BIOTMS-5000.5
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
4-Isopropyl-3-methylaniline hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₆ClN
MDL Number: MFCD00156562
CAS-Nummer: 4534-11-6
EINECS: 224-876-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge