4-Biphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010849-10G 010849-1G 010849-5G
FLUO010849-10GEA 252 EUR InStock
FLUO010849-10G FLUO010849-1G FLUO010849-5G
4-Biphenylboronsäurepinakolester
4-Biphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₈H₂₁BO₂
MDL Number: MFCD07368291
CAS-Nummer: 144432-80-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge