4-sec-Butylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2134-5G BB-2134-1G
COBBBB-2134-5GEA 590 EUR InStock
COBBBB-2134-5G COBBBB-2134-1G
4-sec-Butylphenylboronsäure
4-sec-Butylphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178.04 g/mol
MDL Number: MFCD02179456
CAS-Nummer: 850568-56-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge