4-Butylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8352-5G BB-8352-1G
COBBBB-8352-5GEA 38.2 EUR InStock
COBBBB-8352-5G COBBBB-8352-1G
4-Butylphenylboronsäure
4-Butylphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
MDL Number: MFCD02093926
CAS-Nummer: 145240-28-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge