4-(Hexyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2734-1G BB-2734-25G BB-2734-5G
COBBBB-2734-1GEA 59.3 EUR InStock
COBBBB-2734-1G COBBBB-2734-25G COBBBB-2734-5G
4-(Hexyloxy)phenylboronsäure
4-(Hexyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₉BO₃
MW: 222.09 g/mol
MDL Number: MFCD04039027
CAS-Nummer: 121219-08-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge