2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016257-1G 016257-5G
FLUO016257-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO016257-1G FLUO016257-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207.92 g/mol
MDL Number: MFCD03701538
CAS-Nummer: 352535-96-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge