2'-Fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006373-1G 006373-5G
FLUO006373-1GEA 40.1 EUR InStock
FLUO006373-1G FLUO006373-5G
2'-Fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
2'-Fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O
MDL Number: MFCD00061145
CAS-Nummer: 207853-63-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge