2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006375-1G 006375-5G 006375-10G
FLUO006375-1GEA 51.8 EUR InStock
FLUO006375-1G FLUO006375-5G FLUO006375-10G
2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O
MW: 206.14 g/mol
MDL Number: MFCD00061248
CAS-Nummer: 202664-53-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge