3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007905-5G 007905-1G
FLUO007905-5GEA 231 EUR InStock
FLUO007905-5G FLUO007905-1G
3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O
MW: 206.14 g/mol
MDL Number: MFCD00236273
CAS-Nummer: 237761-81-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge