3'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006377-1G 006377-5G
FLUO006377-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO006377-1G FLUO006377-5G
3'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
3'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O
MW: 206.1370 g/mol
MDL Number: MFCD00061250
CAS-Nummer: 202664-54-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge