2,3-Difluor-4-methylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005756-1G 005756-5G
FLUO005756-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005756-1G FLUO005756-5G
2,3-Difluor-4-methylbenzylamin
2,3-Difluor-4-methylbenzylamin
Formel: C₈H₉F₂N
MDL Number: MFCD01631409
CAS-Nummer: 261763-41-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge