3-Fluor-4-methylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005796-1G 005796-5G 005796-10G
FLUO005796-1GEA 58.1 EUR InStock
FLUO005796-1G FLUO005796-5G FLUO005796-10G
3-Fluor-4-methylbenzylamin
3-Fluor-4-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
MW: 139.17 g/mol
MDL Number: MFCD01631531
CAS-Nummer: 261951-67-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge