5-Fluor-2-methylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005798-1G 005798-5G 005798-10G
FLUO005798-1GEA 60.8 EUR InStock
FLUO005798-1G FLUO005798-5G FLUO005798-10G
5-Fluor-2-methylbenzylamin
5-Fluor-2-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
MDL Number: MFCD01631526
CAS-Nummer: 261951-69-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge