2-(Difluormethoxy)benzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007858-5G 007858-1G
FLUO007858-5GEA 210 EUR InStock
FLUO007858-5G FLUO007858-1G
2-(Difluormethoxy)benzylamin
2-(Difluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₉F₂NO
MDL Number: MFCD00236229
CAS-Nummer: 243863-36-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge