5'-Brom-2'-methoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
019294-5G 019294-25G
FLUO019294-5GEA 210 EUR InStock
FLUO019294-5G FLUO019294-25G
5'-Brom-2'-methoxyacetophenon
5'-Brom-2'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
MDL Number: MFCD03789141
CAS-Nummer: 16740-73-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge