3'-Chlor-2,2,2,4'-tetrafluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023135-1G 023135-5G
FLUO023135-1GEA 207 EUR InStock
FLUO023135-1G FLUO023135-5G
3'-Chlor-2,2,2,4'-tetrafluoracetophenon
3'-Chlor-2,2,2,4'-tetrafluoracetophenon
Formel: C₈H₃ClF₄O
MDL Number: MFCD01319998
CAS-Nummer: 845823-05-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge