3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004816-1G 004816-5G
FLUO004816-1GEA 73.1 EUR InStock
FLUO004816-1G FLUO004816-5G
3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon
3',5'-Difluor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₆F₂O₂
MDL Number: MFCD00042476
CAS-Nummer: 140675-42-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge