4'-Fluor-3'-methoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013010-1G 013010-5G
FLUO013010-1GEA 107 EUR InStock
FLUO013010-1G FLUO013010-5G
4'-Fluor-3'-methoxyacetophenon
4'-Fluor-3'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
MDL Number: MFCD00272135
CAS-Nummer: 64287-19-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge