2'-Methoxy-2,2,2-trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023147-1G 023147-5G
FLUO023147-1GEA 61.1 EUR InStock
FLUO023147-1G FLUO023147-5G
2'-Methoxy-2,2,2-trifluoracetophenon
2'-Methoxy-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₂
MDL Number: MFCD00461894
CAS-Nummer: 26944-43-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge