4-(Difluormethoxy)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007872-1G 007872-5G
FLUO007872-1GEA 97.2 EUR InStock
FLUO007872-1G FLUO007872-5G
4-(Difluormethoxy)phenylacetonitril
4-(Difluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₇F₂NO
MW: 183.1600 g/mol
MDL Number: MFCD00236242
CAS-Nummer: 41429-16-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge