1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluor-2,4-heptandion
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001491-1G 001491-5G
FLUO001491-1GEA 45.9 EUR InStock
FLUO001491-1G FLUO001491-5G
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluor-2,4-heptandion
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Formel: C₇H₂F₁₀O₂
MW: 308.08 g/mol
MDL Number: MFCD00040961
CAS-Nummer: 20583-66-8
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge