2,2,2,4'-Tetrafluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002973-5G 002973-25G
FLUO002973-5GEA 55.4 EUR InStock
FLUO002973-5G FLUO002973-25G
2,2,2,4'-Tetrafluoracetophenon
2,2,2,4'-Tetrafluoracetophenon
Formel: C₈H₄F₄O
MDL Number: MFCD00042393
CAS-Nummer: 655-32-3
EINECS: 211-509-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge