N,N-Dimethylformamiddineopentylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
140244-10G 140244-50G
SIAL140244-10GEA 99.1 EUR InStock
SIAL140244-10G SIAL140244-50G
N,N-Dimethylformamiddineopentylacetal, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamiddineopentylacetal
Formel: C₁₃H₂₉NO₂
MW: 231.38 g/mol
MDL Number: MFCD00008851
CAS-Nummer: 4909-78-8
EINECS: 225-536-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge