Oleylalkohol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H33475.03 H33475.14 H33475.06
H33475.03EA 141 EUR InStock
H33475.03 H33475.14 H33475.06
Oleylalkohol ≥99%
Oleylalkohol
Purity: 99+% CAS No.: 143-28-2 Molecular Formula: C18H36O Formula Weight: 268.48 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 180°(356°F) Refractive Index: 1.4600 Melting Point: ca 6° Boiling Point: 206-207/13mm Beilstein Reference: 1723962 MDL No.: MFCD00002993
Formel: C₁₈H₃₆O
Siedepunkt: 206…207 °C (13 mmHg)
Melting Pt: ∼ 6 °C
Dichte: 0,849
Flash-Pt: 180 °C (356 °F)
MDL Number: MFCD00002993
CAS-Nummer: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge