Sperrpfosten, Bradylink™
Lieferant: Brady
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
092119 092121
116-0338EA 869.98 EUR InStock
116-0338 116-0340
Sperrpfosten, Bradylink™
Warn- und Verbotszeichen
Diese tragbaren Pfosten und Ketten dienen der Absperrung von Gefahrenbereichen. Durch ihre leichte aber trotzdem stabile Bauweise halten sie jahrelang bei vorübergehendem oder permanentem Gebrauch. Die Pfosten und Ketten bestehen aus Polyethylen. Sie lassen sich auch in elektrischen Gefahrenbereichen sicher verwenden. Die Farben verblassen nicht bei Verwendung im Außenbereich. Zwecks höherer Stabilität kann der hohle Sockel mit Wasser oder Sand gefüllt werden. An großen C-förmigen Haken ist die Kette sicher befestigt.
  • Nichtleitend
  • Eingebauter UV-Lichtfilter
  • Rostfrei
Lieferumfang: Füße und Köpfe sind im Lieferumfang enthalten. Ketten sind nicht inklusive.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge