HiTrap™ CM FF Säulen
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17-5056-01 17-5155-01
17-5056-01EA 172 EUR InStock
17-5056-01 17-5155-01
HiTrap™ CM FF Säulen
Chromatographiesäulen
HiTrap™ CM FF ist vorgepackt mit CM Sepharose™ Fast Flow, und ist ein schwacher Kationenaustauscher für kleinvolumige Proteinaufreinigungen sowie das Screening von Bindungs- und Elutionsbedingungen.
  • Schnelle, einfache Ionenaustausch-Trennungen entweder allein oder seriell geschaltet
  • Hohe Flussraten und gutes Scale-up-Potenzial
  • Verwenden Sie einen schwachen Ionenaustauscher, wenn die Selektivität eines starken Ionenaustauschers nicht ausreichend ist
  • Kalkulierbares Scale-up
Q, SP, DEAE adn CM Sepharose Fast Flow are based on a robust, 6% highly cross-More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..