Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ Protein L
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17-5478-15 17-5478-51 17-5478-55 29-0486-65
17-5478-15EA 966 EUR InStock
17-5478-15 17-5478-51 17-5478-55 29-0486-65
Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ Protein L
Chromatographiesäulen
Säulen mit Capto™ L vorgepackt, einem Affinitätschromatographiemedium (Harz) zum Einfangen von Antikörpern und Antikörperfragmenten wie Fab-Fragmenten, scFv und Dabs.
  • Vorgepackt für einfaches Screening und Prozessentwicklung sowie für die Reinigung im kleinen Maßstab
  • Für eine höhere Kapazität können die Säulen einfach in Reihe geschaltet werden
  • Konzipiert für die Verwendung mit Spritze, peristalischer Pumpe oder Chromatographiesystem
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..