Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ Con A 4B
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
28-9520-85 28-9520-96
28-9520-85EA 216 EUR InStock
28-9520-85 28-9520-96
Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ Con A 4B
Chromatographiesäulen
HiTrap™ Con A 4B ist eine gebrauchsfertige Säule, vorgepackt mit Con A Sepharose™ 4B, einem Medium zur bequemen Trennung und Reinigung von Glykoproteinen, Polysacchariden und Glykolipiden.
  • Con A Sepharose™ ist Concanavalin A gekoppelt an Sepharose™ 4B
  • Kann mit einer Spritze, einer peristaltischen Pumpe oder einem Flüssigkeitschromatographiesystem wie dem ÄKTA-Design betrieben werden
Concanavalin A (Con A) ist ein tetrameres Metalloprotein, isoliert aus Canavalia ensiformis (Schwertbohne). Con A bindet Moleküle, die α-D-Mannopyranosyl, α-D-Glucopyranosyl und sterisch verwandte Reste enthalten. Der Bindungszucker erfordert für die Reaktion mit Con A das Vorhandensein von C-3-, C-4- und C-5-Hydroxylgruppen.
HiTrap™ Con A 4B columns can be operated with a syringe, a peristaltic pump, or a liquid chromatography system such as ÄKTA design.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge