Pentafluorphenyl-1-ethylensulfonat
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
4Y-0324.10 4Y-0324.1 4Y-0324.500 4Y-0324.5
BIOT4Y-0324.10EA 0 EUR InStock
BIOT4Y-0324.10 BIOT4Y-0324.1 BIOT4Y-0324.500 BIOT4Y-0324.5
Pentafluorphenyl-1-ethylensulfonat
Pentafluorphenyl-1-ethylensulfonat
Formel: C₈H₃F₅O₃S
MDL Number: MFCD06659554
CAS-Nummer: 452905-58-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge