Pentafluorphenyl-2,4-dichlorbenzolsulfonat
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1Y-0271.1 1Y-0271.10 1Y-0271.5 1Y-0271.500
BIOT1Y-0271.1EA 0 EUR InStock
BIOT1Y-0271.1 BIOT1Y-0271.10 BIOT1Y-0271.5 BIOT1Y-0271.500
Pentafluorphenyl-2,4-dichlorbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-2,4-dichlorbenzolsulfonat
Formel: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
MDL Number: MFCD06659543
CAS-Nummer: 885949-57-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge