5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011045-5G 011045-25G
FLUO011045-5GEA 76.4 EUR InStock
FLUO011045-5G FLUO011045-25G
5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
5-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179.9700 g/mol
MDL Number: MFCD01319044
CAS-Nummer: 127972-02-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge