4-Formyl-3-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FA-1835-1G FA-1835-5G FA-1835-250M
COBBFA-1835-1GEA 497 EUR InStock
COBBFA-1835-1G COBBFA-1835-5G COBBFA-1835-250M
4-Formyl-3-methoxyphenylboronsäure
4-Formyl-3-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
MDL Number: MFCD10697427
CAS-Nummer: 815620-00-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge