2-Brom-4'-(difluormethoxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004841-1G 004841-5G
FLUO004841-1GEA 273 EUR InStock
FLUO004841-1G FLUO004841-5G
2-Brom-4'-(difluormethoxy)acetophenon
2-Brom-4'-(difluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₇BrF₂O₂
MDL Number: MFCD00052200
CAS-Nummer: 141134-24-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge