Calciumpyruvat, wasserfrei 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B25204.14 B25204.22
B25204.14EA 25.3 EUR InStock
B25204.14 B25204.22
Calciumpyruvat, wasserfrei 97%
Calciumpyruvat
Purity: 97% CAS No.: 52009-14-0 Molecular Formula: C6H6CaO6 Formula Weight: 214.19 MDL No.: MFCD00037199
Formel: C₆H₆CaO₆
MDL Number: MFCD00037199
CAS-Nummer: 52009-14-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge