N-Methyliminodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M51008-25G M51008-5G
SIALM51008-25GEA 144 EUR InStock
SIALM51008-25G SIALM51008-5G
N-Methyliminodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
N-Methyliminodiessigsäure
Formel: C₅H₉NO₄
MDL Number: MFCD00004284
CAS-Nummer: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge