Bis(2,2,2-trifluorethyl)amin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004124-1G 004124-5G
FLUO004124-1GEA 51.8 EUR InStock
FLUO004124-1G FLUO004124-5G
Bis(2,2,2-trifluorethyl)amin
Bis(2,2,2-trifluorethyl)amin
Formel: C₄H₅F₆N
MDL Number: MFCD00042094
CAS-Nummer: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge