5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11G-910.500 11G-910.1 11G-910.5 11G-910.10
BIOT11G-910.500EA 0 EUR InStock
BIOT11G-910.500 BIOT11G-910.1 BIOT11G-910.5 BIOT11G-910.10
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel: C₉H₁₁ClN₂O
MDL Number: MFCD00100755
CAS-Nummer: 947-95-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge