3-Aminopropionitril-fumarat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A3134-10G A3134-25G A3134-5G
SIALA3134-10GEA 152 EUR InStock
SIALA3134-10G SIALA3134-25G SIALA3134-5G
3-Aminopropionitril-fumarat, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropionitril-fumarat
Formel: C₁₀H₁₆N₄O₄
MW: 256.26 g/mol
MDL Number: MFCD00013142
CAS-Nummer: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge