Methyl-vinylsulfon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001782-5G 001782-25G 001782-80G
FLUO001782-5GEA 84.9 EUR InStock
FLUO001782-5G FLUO001782-25G FLUO001782-80G
Methyl-vinylsulfon
Methyl-vinylsulfon
Formel: C₃H₆O₂S
MW: 106.15 g/mol
MDL Number: MFCD00007567
CAS-Nummer: 3680-02-2
EINECS: 222-958-0
UN: 2810
ADR: 6.1 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge