p-Terphenyl-[D14] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
364630-100MG 364630-500MG
SIAL364630-100MGEA 66.9 EUR InStock
SIAL364630-100MG SIAL364630-500MG
p-Terphenyl-[D14] (98% D), Sigma-Aldrich®
p-Terphenyl-[D14]
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1718-51-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge