Carbamazepin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C8981-5G C8981-25G
SIALC8981-5GEA 215 EUR InStock
SIALC8981-5G SIALC8981-25G
Carbamazepin, Sigma-Aldrich®
Carbamazepin
Formel: C₁₅H₁₂N₂O
MW: 236.27 g/mol
MDL Number: MFCD00005073
CAS-Nummer: 298-46-4
EINECS: 206-062-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge