2-Piperidinoisonicotinonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
9X-0702.1 9X-0702.10 9X-0702.5 9X-0702.500
BIOT9X-0702.1EA 0 EUR InStock
BIOT9X-0702.1 BIOT9X-0702.10 BIOT9X-0702.5 BIOT9X-0702.500
2-Piperidinoisonicotinonitril
2-Piperidinoisonicotinonitril
Formel: C₁₁H₁₃N₃
MDL Number: MFCD06200992
CAS-Nummer: 127680-89-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge