4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
213373-25G 213373-5G
SIAL213373-25GEA 115 EUR InStock
SIAL213373-25G SIAL213373-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridin
Formel: C₉H₁₂N₂
MDL Number: MFCD00006415
CAS-Nummer: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge