D-Glucoronic acid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G5269-100G G5269-10G G5269-10MG G5269-25G G5269-50G
SIALG5269-100GEA 875 EUR InStock
SIALG5269-100G SIALG5269-10G SIALG5269-10MG SIALG5269-25G SIALG5269-50G
D-Glucoronic acid, Sigma-Aldrich®
D-Glucoronic acid
Formel: C₆H₁₀O₇
MW: 194.139 g/mol
MDL Number: MFCD00166981
CAS-Nummer: 6556-12-3
EINECS: 229-486-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge