2-(2-Thienyliden)-3',4'-dimethoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011223-25G 011223-100G
FLUO011223-25GEA 134 EUR InStock
FLUO011223-25G FLUO011223-100G
2-(2-Thienyliden)-3',4'-dimethoxyacetophenon
2-(2-Thienyliden)-3',4'-dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₅H₁₄O₃S
MDL Number: MFCD00170620
CAS-Nummer: 198639-89-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge