Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS05200.10 SILS05200.25
SILNSILS05200.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS05200.10 SILNSILS05200.25
Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilan
Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilane
Formel: C₉H₂₀O₂Si
MDL Number: MFCD00071752
CAS-Nummer: 17865-32-6
EINECS: 402-140-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge