Acepromazinmaleat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A7111-10MG A7111-50MG
SIALA7111-10MGEA 156 EUR InStock
SIALA7111-10MG SIALA7111-50MG
Acepromazinmaleat, Sigma-Aldrich®
Acepromazinmaleat
Formel: C₂₃H₂₆N₂O₅S
CAS-Nummer: 3598-37-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge