Geranylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
329118-25G 329118-5G
SIAL329118-25GEA 218 EUR InStock
SIAL329118-25G SIAL329118-5G
Geranylbromid, Sigma-Aldrich®
Geranylbromid
Formel: C₁₀H₁₇Br
MDL Number: MFCD00000243
CAS-Nummer: 6138-90-5
EINECS: 228-123-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge