4-(Boc-amino)piperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011547-5G 011547-25G
FLUO011547-5GEA 51.8 EUR InStock
FLUO011547-5G FLUO011547-25G
4-(Boc-amino)piperidin
4-(Boc-amino)piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
MDL Number: MFCD00798171
CAS-Nummer: 73874-95-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge