3-Amino-1-Boc-piperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011310-1G 011310-5G
FLUO011310-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011310-1G FLUO011310-5G
3-Amino-1-Boc-piperidin
3-Amino-1-Boc-piperidin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
MDL Number: MFCD01861219
CAS-Nummer: 184637-48-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge